Learn More
[2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesiumbromid,0.25 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
11945901 50 mL AcroSeal™ Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11945901 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431750500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
CAS 480424-77-9, 109-99-9
Farbe Gelb
CAS Min. % 4.54, 89.4
CAS Max. % 10.6, 95.46
Physikalische Form Lösung
Menge 50 mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.926
Dichte 0.9260g/mL
Summenformel C11H14BrMgNO
MDL-Nummer MFCD03840888
Synonym 2-4-morpholinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, rsbwikctzydpjq-uhfffaoysa-m, 2-4-morpholinylmethyl phenyl magnesiu, 2-4-morpholinylmethyl phenyl magnesiu, 2-4-morpholinylmethyl phenyl magnesium bromide, 2-4-morpholino methyl phenylmagnesium bromide, 4-2-bromomagnesio phenyl methyl morpholine, 2-4-morpholinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 0.25 m in thf, 2-4-morpholino methyl phenylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 2-4-morpholino methyl phenylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel RSBWIKCTZYDPJQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=C(CN2CCOCC2)C=CC=C1
IUPAC-Name Magnesium;4-(phenylmethyl)morpholin;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 280.45
PubChem CID 16217254
Formelmasse 280.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.15 to 0.35M
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • [2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.