Learn More
2-(4-Nitrophenyl)ethylaminhydrochloride, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432299
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15432299 25 g 25 Gramm
15412299 1 g 1 Gramm
15422299 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432299 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64894.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 29968-78-3 | C8H11N2O2 | 167.19 g/mol
4-Nitrophenethylamine hydrochloride was used in the synthesis of ortho-metalated primary phenethylamines complexes containing six-membered palladacycles and N-(4-nitrophenethyl)formamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophenethylaminhydrochlorid wurde bei der Synthese von ortho-metallisierten primären Phenethylamin-Komplexen verwendet, die sechsgliedrige Palladezyklen und N-(4-Nitrophenethyl)formamid enthalten.
Löslichkeit
In Methanol nahezu transparent löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29968-78-3
Summenformel C8H11N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 167.19
MDL-Nummer MFCD00012900
InChI-Schlüssel IOXOZOPLBFXYLM-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-nitrophenethylamine hydrochloride, 4-nitrophenylethylamine hydrochloride, 4-nitrophenethylamine hcl, 2-4-nitrophenyl ethanamine hydrochloride, 2-4-nitrophenyl ethylamine hydrochloride, p-nitrophenylethylamine hcl, benzeneethanamine, 4-nitro-, monohydrochloride, 4-nitrophenethylaminehydrochloride, p-nitrophenethylamine, hydrochloride, pubchem11627
PubChem CID 458983
IUPAC-Name 2-(4-Nitrophenyl)ethanamin;hydrochlorid
SMILES [NH3+]CCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 200°C (literature)
Menge 25 g
Beilstein 3568915
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol almost transparency.
Formelmasse 202.64
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver