missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-[(4-Nitrophenyl)thio]-essigsäureoctalylester, TRC

Artikelnummer. 30473325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473325 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30473325 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49805325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-[(4-Nitrophenyl)thio]-acetic Acid Octyl Ester
CAS 1246615-83-7
Summenformel C16H23NO4S
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H23NO4S/c1-2-3-4-5-6-7-12-21-16(18)13-22-15-10-8-14(9-11-15)17(19)20/h8-11H,2-7,12-13H2,1H3
SMILES O=C(CSC1=CC=C(N(=O)=O)C=C1)OCCCCCCCC
IUPAC-Name Octyl-2-((4-nitrophenyl)thio)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 325.42
Formelmasse 325.13
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.