Learn More
2,4-Pentanedion-Dioxim, 98+ %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Pentanedione dioxime |
| Schmelzpunkt | 147°C to 151°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 4372703 |
| IUPAC-Name | (E)-N-[(4E)-4-(hydroxyimino)pentan-2-ylidene]hydroxylamine |
| Formelmasse | 130.15 |
| Reinheit (%) | ≥98% |