Learn More
2-(4-Penten-1-yl)-1H-Isoindol-1,3(2H)-Dione, TRC
Artikelnummer. 30179553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179553 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30179553 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2275152.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Penten-1-yl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
CAS 7736-25-6
Summenformel C60 H64 Cl14 Mn N12 O8
Menge 2.5 g
Synonym 2-(Pent-4-en-1-yl)isoindoline-1,3-dione, N-4-Pentenyl-phthalimide, 5-Phthalimido-1-pentene
InChI-Formel InChI=1S/4C15H16Cl3N3O2.2ClH.Mn/c4*1-2-4-20(15(22)21-5-3-19-10-21)6-7-23-14-12(17)8-11(16)9-13(14)18;;;/h4*3,5,8-10H,2,4,6-7H2,1H3;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
SMILES [Cl-][Mn+2]([Cl-])(\[O]=C(\N(CCC)CCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)/n2ccnc2)(\[O]=C(\N(CCC)CCOc3c(Cl)cc(Cl)cc3Cl)/n4ccnc4)(\[O]=C(\N(CCC)CCOc5c(Cl)cc(Cl)cc5Cl)/n6ccnc6)\[O]=C(/N(CCC)CCOc7c(Cl)cc(Cl)cc7Cl)\n8ccnc8
Molekulargewicht (g/mol) 1632.506
Formelmasse 1624.999