Learn More
2,4-Piperidindion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4380107 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11936591
Marke: Thermo Scientific Acros 446730010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 50607-30-2 | C5H7NO2 | 113.116 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50607-30-2
InChI-Schlüssel RDNZDMDLRIQQAX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10887863
IUPAC-Name Piperidin-2,4-Dion
SMILES C1CNC(=O)CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Piperidinedione
Schmelzpunkt 99.1°C to 100.1°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H7NO2
Menge 1 g
Synonym 2,4-piperidinedione, 2,4-piperadinedione, 2,4-dioxopiperidine, 2,4-diketopiperidine, piperidin-2,4-dione, 2,4 dioxopiperdine, 2, 4-dioxopiperidine, pubchem22543, acmc-209ko8
Molekulargewicht (g/mol) 113.12
Formelmasse 113.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Piperidinedione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.