missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Piperidinyloxy)acetamid, 99 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11419660
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11419660 250 mg 250 Milligramm
11429660 1 g 1 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11419660

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50928.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 912761-65-0
Summenformel C7H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.20
MDL-Nummer MFCD08061069
InChI-Schlüssel RRVXIYAMTFUTCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-piperidinyloxy acetamide, 2-piperidin-4-yloxy acetamide, acmc-20aoos, 2-4-piperidyloxy acetamide, 2-piperidin-4-yl-oxy acetamide, 2-piperidin-4-yl oxy acetamide
PubChem CID 42553403
IUPAC-Name 2-(piperidin-4-yloxy)acetamide
SMILES NC(=O)COC1CCNCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(4-Piperidinyloxy)acetamide
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.