Learn More
2,4-Pyridindicarbonsäurechlorid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10540994 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10540994 25 g Glasflasche 25 Gramm
10720595 1 g Glasflasche 1 Gramm
10376870 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10540994 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131860250
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 499-80-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 499-80-9
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00149413
InChI-Schlüssel MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pyridinedicarboxylic acid, lutidinic acid, 2,4-lutidinic acid, 2,4-pyridinedicarboxylicacid, hydrate 1:1, 4nrq, pd2, 4-carboxypicolinic acid, pubchem16314, pyridine carboxylate, 6a, acmc-1bnb9
PubChem CID 10365
ChEBI CHEBI:44737
IUPAC-Name Pyridin-2,4-Dicarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 243°C to 246°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H3N)(COOH)2·xH2O
Menge 25 g
Beilstein 22, 153
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.