Learn More
2-(4-Pyridyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10790364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10790364 250 mg 250 Milligramm
10526713 1 g 1 Gramm
10605165 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10790364 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC34701CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 21278-86-4
Summenformel C9H5N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 205.21
MDL-Nummer MFCD00171745
InChI-Schlüssel COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-pyridin-4-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, acmc-1cr1v, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 4-carboxy-2-4-pyridyl thiazole
PubChem CID 716091
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-yl-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic Acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 206.22
Reinheit (%) 95%