Learn More
2-(4 -pyridyl)-1H-anthra[1,2 -d]imidazol-6,11-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15451766
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15451766 250 mg 250 Milligramm
15431766 1 g 1 Gramm
15441766 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54920.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1347815-30-8
Summenformel C20H11N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 325.327
MDL-Nummer MFCD20265373
InChI-Schlüssel YZNTXTFZKAVVRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-4-yl-1h-anthra 1,2-d imidazole-6,11-dione
PubChem CID 73996030
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-yl-3H-Naphtho[3,2-E]benzimidazol-6,11-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C4=C(C=C3)NC(=N4)C5=CC=NC=C5
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-(4-Pyridyl)-1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione
Menge 250 mg
Formelmasse 325.33
Reinheit (%) 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.