missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Pyridyl)ethansulfonsäure, TRC

Artikelnummer. 30423535
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423535 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30423535 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9919105G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(4-Pyridyl)ethanesulfonic Acid
CAS 53054-76-5
Summenformel C7H9NO3S
Menge 5 g
Synonym 4-(2-Sulfoethyl)pyridine, 4-Pyridylethylsulfonic Acid, NSC 87853, gamma-(2-Sulfoethyl)pyridine
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO3S/c9-12(10,11)6-3-7-1-4-8-5-2-7/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,9,10,11)
SMILES OS(=O)(=O)CCc1ccncc1
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-ylethansulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 187.22
Formelmasse 187.0303
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.