Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-(4-Sulfophenylazo)1,8-Dihydroxy-3,6-Naphthalenedisulfonsäure, Trisondiumsalz, Indikatorqualität
Artikelnummer. 10081780 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10081780 25 g Glasflasche 25 Gramm
10521401 10 g Glasflasche 10 Gramm
10064623 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10081780 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 151570250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23647-14-5 | C16H9N2Na3O11S3 | 570.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23647-14-5
Summenformel C16H9N2Na3O11S3
Molekulargewicht (g/mol) 570.39
MDL-Nummer MFCD00003952
InChI-Schlüssel LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
Synonym spadns, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-4-sulfophenyl azo-, trisodium salt, trisodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-4-sulfonatophenyl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-4-sulfophenyl diazenyl-, sodium salt 1:3, 2-p-sulfophenylazo-1,8-dihydroxy-3,6-naph-thalenedisulfonic acid
PubChem CID 73658865
IUPAC-Name Trinatrium;5-hydroxy-4-oxo-3-[(4-sulfophenyl)hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonat
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Sulfophenylazo)1,8-dihydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt
Farbe Braunrot
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 8859
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Formelmasse 570.39
Güte Anzeige
Physikalische Form Kristallpulver