Learn More
2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl)pyridin-4-boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10072124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10072124 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10072124 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00032DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 936250-21-4
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C20H32BN3O4
MDL-Nummer MFCD06797996
Menge 1 g
Synonym 2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl,1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-4-boc-piperazino pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-4-boc-piperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-4-n-boc-piperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-tert-butoxycarbonylpiperazinyl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
InChI-Schlüssel NQBNJXYYAKBREJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin-2-yl]Piperazin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 389.30
PubChem CID 17998916
Formelmasse 389.3
Reinheit (%) 97%