Learn More
2,4-Thiazolidindion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021242
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11455593
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13496.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2295-31-0 | C3H3NO2S | 117.122 g/mol
2,4-Thiazolidinedione may be used in the synthesis of sixteen 5-arylidene-2,4-thiazolidinediones, via ultrasound-promoted aldol condensation reaction. It may be used as starting material for the synthesis of drugs with antihyperglycemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Thiazolidinedion kann zur Synthese von sechzehn 5-Aryliden-2,4-Thiazolidinedionen über eine Ultraschall-unterstützte Aldol-Kondensationsreaktion verwendet werden. Kann als Ausgangsmaterial für die Synthese von Arzneimitteln mit antihyperglykämischer Aktivität verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (30 mg/ml bei 3 °C), Methanol, DMSO, Ethanol und Ethylether.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2295-31-0
Summenformel C3H3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 117.122
MDL-Nummer MFCD00005478
InChI-Schlüssel ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-thiazolidinedione, thiazolidinedione, thiazolidine-2,4-dione, 2,4-dioxothiazolidine, 2,4 3h,5h-thiazoledione, usaf ek-5496, thiazolidindione, unii-aa68lxk93c, 2,4 thiazolidinedione, thiazolidinedione-2,4
PubChem CID 5437
ChEBI CHEBI:50992
IUPAC-Name 1,3-Thiazolidin-2,4-dion
SMILES C1C(=O)NC(=O)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Thiazolidinedione
Schmelzpunkt 123°C to 126°C
Siedepunkt 178°C to 179°C (19 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 110700
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (30mg/ml at 3°C),methanol,DMSO,ethanol,and ethyl ether.
Formelmasse 117.13
Reinheit (%) 99%