Learn More
2,4-Thiazolidinedon, TRC
Artikelnummer. 30457097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457097 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457097 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT34425050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Thiazolidinedione
CAS 2295-31-0
Summenformel C3 H3 N O2 S
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H3NO2S/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
SMILES O=C1CSC(=O)N1
IUPAC-Name 1,3-Thiazolidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 117.13
Formelmasse 116.9884