Learn More
2,4-Thioxylenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Thioxylenol |
| CAS | 13616-82-5 |
| Summenformel | C8H10S |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 2,4-Xylenethiol, 2,4-Dimethylbenzenethiol, 2,4-Dimethylthiophenol, NSC 202925 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(S)c(C)c1 |
| IUPAC-Name | 2,4-Dimethylbenzolthiol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 138.23 |
| Formelmasse | 138.0503 |