missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Xylenesulfonic Acid Hydrate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Xylenesulfonic Acid Hydrate |
| CAS | 58811-92-0 |
| Summenformel | C8 H10 O3 S . H2 O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2,4-Dimethylbenzenesulfonic Acid Hydrate, SXA 60 Hydrate, m-Xylene-4-sulfonic Acid Hydrate, m-Xylenesulfonic Acid Hydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2 |
| SMILES | O.Cc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,4-dimethylbenzenesulfonic acid;hydrate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 204.243 |
| Formelmasse | 204.0456 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?