Learn More
2,4-Xylolsulfonsäure, TRC
Artikelnummer. 30455841
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455841 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455841 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX749510500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Xylenesulfonic Acid
CAS 88-61-9
Summenformel C8 H10 O3 S . H2 O
Menge 500 mg
Synonym Benzenesulfonic acid','2,4-dimethyl- (9CI','ACI), 2,4-Dimethylbenzenesulfonic acid (ACI), 2,4-Xylenesulfonic acid (7CI','8CI), 2,4-Dimethylbenzene-1-sulfonic acid, m-Xylene-4-sulfonic acid, m-Xylenesulfonic acid, SXA 60
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
SMILES O.Cc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)O
IUPAC-Name 2,4-Dimethylbenzolsulfonsäure; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 204.243
Formelmasse 204.0456