Learn More
2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-ein, TRC
Artikelnummer. 30427487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427487 50 mg
30424890 10 mg
30410072 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427487 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT22280050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2228-79-7
Summenformel C6 H9 N O
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
Synonym 2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-one
IUPAC-Name 1,2,3,4-tetrahydroazepin-7-ein
SMILES O=C1NCCCC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-one
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h2,4H,1,3,5H2,(H,7,8)
Formelmasse 111.0684