Learn More
2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)essigsäure (Diketopiperazin), Mikromol™
Artikelnummer. 30051726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051726 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051726 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0314.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)essigsäure (Diketopiperazin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid
CAS 10-2-5262
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H14 N2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Aspartame Imp. A (EP), Aspartame USP Related Compound A, Aspartame USP RC A, 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid, Diketopiperazine, Aspartame Related Compound A, Aspartame Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
SMILES OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
IUPAC-Name 2-[(2S,5S)-5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 262.26
Menge 25 mg
Formelmasse 262,0954 g/mol