Learn More
[2-(5-Benzyloxy-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamin, TRC
Artikelnummer. 30331159
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30331159 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331159 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB287295250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(5-Benzyloxy-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine
CAS 25390-67-4
Summenformel C19 H22 N2 O
Menge 250 mg
Synonym N,N-Dimethyl-5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-ethanamine, 5-O-Benzylbufotenine, 5-(Benzyloxy)-3-[2-(dimethylamino)ethyl]-indole
InChI-Formel InChI=1S/C19H22N2O/c1-21(2)11-10-16-13-20-19-9-8-17(12-18(16)19)22-14-15-6-4-3-5-7-15/h3-9,12-13,20H,10-11,14H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-2-(5-phenylmethoxy-1H-indol-3-yl)ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 294.391
Formelmasse 294.173