Learn More
2,5-Bis-(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)-thiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492747 100 g 100 Gramm
11472747 5 g 5 Gramm
11482747 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14928.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7128-64-5 | C26H26N2O2S | 430.566 g/mol
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene is used as an optical brightener which converts UV light into visible light. It is also used as a fluorescent brightener for thermoplastic resins of polyvinyl chloride, acrylic resin, polyester fiber, paint, coating and printing ink. It is also useful in detecting the presence of thin-film electrical contact lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophen wird als optischer Aufheller verwendet, der UV-Licht in sichtbares Licht umwandelt. Es wird auch als fluoreszierender Aufheller für thermoplastische Harze aus Polyvinylchlorid, Acrylharz, Polyesterfaser sowie für Farben, Beschichtungen und Druckfarben verwendet. Es ist auch nützlich, um das Vorhandensein von elektrischen Kontaktschmierstoffen mit dünnen Schichten zu erkennen.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7128-64-5
Summenformel C26H26N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 430.566
MDL-Nummer MFCD00005774
InChI-Schlüssel AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bbot, 2,5-bis 5-tert-butyl-2-benzoxazolyl thiophene, uvitex ob, 2,5-bis 5-tert-butyl benzo d oxazol-2-yl thiophene, bbot 150, 2,5-bis 5-tert-butylbenzoxazol-2-yl thiophene, benzoxazole, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-1,1-dimethylethyl, unii-w7ur9129gp, fluorescent brightener 184, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-tert-butylbenzoxazole
PubChem CID 292429
IUPAC-Name 5-Tert-Butyl-2-[5-(5-Tert-Butyl-1,3-Benzoxazol-2-yl)Thiophen-2-yl]-1,3-Benzoxazol
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)OC(=N2)C3=CC=C(S3)C4=NC5=C(O4)C=CC(=C5)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
Schmelzpunkt 200°C to 202°C
Menge 100 g
Beilstein 631803
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and toluene. Insoluble in water.
Formelmasse 430.57
Reinheit (%) 99%