Learn More
2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophen, TRC
Artikelnummer. 30331985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331985 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331985 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB58532010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene (BBOT)
CAS 7128-64-5
Summenformel C26 H26 N2 O2 S
Menge 10 g
Synonym Benzoxazole, 2,2'-(2,5-thiophenediyl)bis[5-tert-butyl- (7CI,8CI), 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-(1,1-dimethylethyl)benzoxazole], 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis(5-tert-butylbenzoxazole), 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-tert-butylbenzoxazole], 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophene, 2,5-Bis(5'-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Di(5-tert-butylbenzoxazol-2-yl)thiophene, B 0047, BBOT, BBOT 150, Benetex OB, Brightener OB, C.I. 515245, C.I. FBA 184, C.I. Fluorescent Brightener 184, C.I. Fluorescent Brightening Agent 184, Fluorescent Brightener 184, Fluorescent brightener OB, Helios SC, Hitex OB, Keyfluor White PL, MPI Bright 100, NSC 158163, O-B TECH, OB, OB 184, OB-FBA 184, S-FN, SpeedBright OB 184, TBO, Tinopal OB, Uvitex 3BSA, Uvitex OB, Uvitex OB 55, 2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene (BBOT)
InChI-Formel InChI=1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(s3)c4oc5ccc(cc5n4)C(C)(C)C
IUPAC-Name 5-Tert-Butyl-2-[5-(5-Tert-Butyl-1,3-Benzoxazol-2-yl)Thiophen-2-yl]-1,3-Benzoxazol
Molekulargewicht (g/mol) 430.56
Formelmasse 430.1715