Learn More
2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophen, TRC
Artikelnummer. 30332514
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332514 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332514 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB585320100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophene
CAS 7128-64-5
Summenformel C26H26N2O2S
Menge 100 g
Synonym 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-(1,1-dimethylethyl)]-benzoxazole, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis(5-tert-butyl)-benzoxazole, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-(1,1-dimethylethyl)]benzoxazole, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-tert-butylbenzoxazole], 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophene, 2,5-Bis(5'-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Di(5-tert-butylbenzoxazol-2-yl)thiophene, B 0047, BBOT, BBOT 150, C.I. 515245, C.I. FBA 184, C.I. Fluorescent Brightener 184, C.I. Fluorescent Brightening Agent 184, Fluorescent Brightener 184, Hitex OB, Keyfluor White PL, NSC 158163, O-B TECH, OB, OB-FBA 184, TBO, Tinopal OB, Uvitex 3BSA, Uvitex OB, Uvitex OB 55
InChI-Formel InChI=1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)OC(C3=CC=C(C4=NC5=CC(C(C)(C)C)=CC=C5O4)S3)=N2
IUPAC-Name 5-Tert-Butyl-2-[5-(5-Tert-Butyl-1,3-Benzoxazol-2-yl)Thiophen-2-yl]-1,3-Benzoxazol
Molekulargewicht (g/mol) 430.56