Learn More
2,5-Bis(diethylamino)phenyl-1,3,4-oxadiazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489936 100 g -
11479936 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20901.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1679-98-7
Summenformel C22H28N4O
Molekulargewicht (g/mol) 364.493
MDL-Nummer MFCD00798595
InChI-Schlüssel UZGVMZRBRRYLIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis 4-diethylaminophenyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 4'-diethylaminophenyl-1,3,4-oxadiazole, benzenamine, 4,4'-1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl bis n,n-diethyl, 4-5-4-diethylamino phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl-n,n-diethylaniline, 4-5-4-diethylamino phenyl 1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl diethylamine, acmc-209dxi, 2,5-bis 4-diethylaminophenyl-1,3,4-oxadiazol, 2,5-bis 4-diethylaminophenyl-1,3,4-oxadizole
PubChem CID 74301
IUPAC-Name 4-[5-[4-(Diethylamino)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-N,N-diethylanilin
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(O2)C3=CC=C(C=C3)N(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Bis(diethylamino)phenyl-1,3,4-oxadiazole
Schmelzpunkt 148°C to 151°C
Menge 100 g
Beilstein 569499
Formelmasse 364.49
Reinheit (%) 98%