Learn More
2,5-Bis-(trifluormethyl)anilin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051227 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051227 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1424.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,5-Bis-(trifluormethyl)anilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline
CAS 328-93-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H5 F6 N
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2,5-Di(trifluoromethyl)aniline
InChI-Formel InChI=1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-2-5(6(15)3-4)8(12,13)14/h1-3H,15H2
SMILES Nc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2,5-Bis(Trifluormethyl)Anilin
Molekulargewicht (g/mol) 229.12
Menge 250 mg
Formelmasse 229,0326 g/mol