Learn More
2,5-Bis(trifluormethyl)nitrobenzol, TRC
Artikelnummer. 30337241
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337241 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337241 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB591783500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Bis(Trifluoromethyl)nitrobenzene
CAS 320-88-7
Summenformel C8H3NO2F6
Menge 500 mg
Synonym 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene, 2,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene, alpha,alpha'-Hexafluoro-2-nitro-p-xylene
InChI-Formel InChI=1S/C8H3F6NO2/c9-7(10,11)4-1-2-5(8(12,13)14)6(3-4)15(16)17/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2-nitro-1,4-bis(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 259.11
Formelmasse 259.0068