Learn More
2-[(5-Brom-2-methylphenyl)methyl]-5-(4-fluorphenyl)thiophen, TRC
Artikelnummer. 30335147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335147 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335147 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB685970100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(5-Bromo-2-methylphenyl)methyl]-5-(4-fluorophenyl)thiophene
CAS 1030825-20-7
Summenformel C18H14BrFS
Menge 100 mg
Synonym 2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene
InChI-Formel InChI=1S/C18H14BrFS/c1-12-2-5-15(19)10-14(12)11-17-8-9-18(21-17)13-3-6-16(20)7-4-13/h2-10H,11H2,1H3
SMILES Cc1ccc(Br)cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3
IUPAC-Name 2-[(5-Brom-2-methylphenyl)methyl]-5-(4-fluorphenyl)thiophen
Molekulargewicht (g/mol) 361.27
Formelmasse 359.9984