Learn More
2-(5-Chlor-3-Methylbenzo[b]thiophen-2-yl)essigsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10643413 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10324392 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10643413 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MWP00226DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 51527-19-6
Summenformel C11H9ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 240.70
MDL-Nummer MFCD00052300
InChI-Schlüssel QNJIHQOPIPJYLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl acetic acid, tianafac, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-acetic acid, unii-p0t3zrk3xv, p0t3zrk3xv, 2-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl acetic acid, tianafacum, tianafaco, tianafac inn
PubChem CID 68686
IUPAC-Name 2-(5-Chlor-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)essigsäure
SMILES CC1=C(CC(O)=O)SC2=CC=C(Cl)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)acetic acid
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 240.71
Reinheit (%) 95%