Learn More
2-((5-Chlorpyridin-2-yl)amino)-2-oxoessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30356033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30356033 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356033 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3808651G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-((5-Chloropyridin-2-yl)amino)-2-oxoacetic Acid
CAS 552850-73-4
Summenformel C7 H5 Cl N2 O3
Menge 1 g
Synonym [(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]oxo-acetic Acid, 2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-2-oxoacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClN2O3/c8-4-1-2-5(9-3-4)10-6(11)7(12)13/h1-3H,(H,12,13)(H,9,10,11)
SMILES OC(=O)C(=O)Nc1ccc(Cl)cn1
IUPAC-Name 2-[(5-Chlorpyridin-2-yl)amino]-2-oxoessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 200.579
Formelmasse 199.999