Learn More
2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzol-1-Carbohydrazid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354682
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10354682 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10273422 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354682 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB03377DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 50778-75-1
Summenformel C11H10F6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 332.202
MDL-Nummer MFCD00221192
InChI-Schlüssel WJYCMPVGQTYGSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzohydrazide, 2,5-di 2,2,2-trifluoroethoxy benzene-1-carbohydrazide, maybridge1_008849, 2,5-bis 2,2,2-tris fluoranyl ethoxy benzohydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenecarbohydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazi, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazide 95+%, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acidhydrazide
PubChem CID 3547540
IUPAC-Name 2,5-Bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzohydrazid
SMILES C1=CC(=C(C=C1OCC(F)(F)F)C(=O)NN)OCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene-1-carbohydrazide
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%+
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 332.2
Reinheit (%) 90%