Learn More
2,5-Diamino-4,6-dichlorpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30348820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348820 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348820 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD415110100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
CAS 55583-59-0
Summenformel C4 H4 Cl2 N4
Menge 100 mg
Synonym 2,5-Pyrimidinediamine, 4,6-dichloro-, 4,6-Dichloro-2,5-pyrimidinediamine, 2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine, NSC 176971
InChI-Formel InChI=1S/C4H4Cl2N4/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h7H2,(H2,8,9,10)
SMILES Nc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1
IUPAC-Name 4,6-Dichlorpyrimidin-2,5-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 179.01
Formelmasse 177.9813