Learn More
2,5-Dibrom-3,4-dinitrothiophen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13498498 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13498498 5 g Glasflasche 5 Gramm
13488498 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13498498 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 278220050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52431-30-8 | C4Br2N2O4S | 331.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52431-30-8
Summenformel C4Br2N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 331.92
MDL-Nummer MFCD00015537
InChI-Schlüssel AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-3,4-dinitro-thiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3,4-dinitro, acmc-1apgk, ksc491i5j, 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene gc
PubChem CID 257024
IUPAC-Name 2,5-Dibrom-3,4-Dinitrothiophen
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(Br)SC(Br)=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dibromo-3, 4-dinitrothiophene
Schmelzpunkt 132.0°C to 134.0°C
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 331.94
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.