Learn More
2,5-Dibrom-3-methylthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347795 25 g 25 Gramm
11337795 5 g 5 Gramm
11357795 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347795 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02693.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13191-36-1 | C5H4Br2S | 255.955 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13191-36-1
Summenformel C5H4Br2S
Molekulargewicht (g/mol) 255.955
MDL-Nummer MFCD00015470
InChI-Schlüssel IHFXZROPBCBLLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-dibromo-3-methyl, 2,5-dibromo-3-methyl-thiophene, acmc-1bt3y, 2-p-nitrophenylthio ethanol, 2,5-dibrom-3-methylthiophen, 3-methyl-2,5-dibromothiophene, 2,5-dibromo-3-methylthiophene
PubChem CID 83219
IUPAC-Name 2,5-Dibrom-3-Methylthiophen
SMILES CC1=C(SC(=C1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromo-3-methylthiophene
Dichte 1.972
Siedepunkt 226°C to 230°C
Brechungsindex 1.613
Menge 25 g
Beilstein 108894
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 255.97
Reinheit (%) 98%