Learn More
2,5-Dibrom-3-n-decylthiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491768 1 g 1 Gramm
15411778 250 mg 250 Milligramm
15401778 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55497.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 158956-23-1
Summenformel C14H22Br2S
Molekulargewicht (g/mol) 382.20
MDL-Nummer MFCD00274314
InChI-Schlüssel CQDSRZZKSUNTSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-3-decyl-thiophene, pubchem22579, bidd:gt0393, 2,5-dibromo-3-n-decylthiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3-decyl, 2,5-bis bromanyl-3-decyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-decylthiophene
PubChem CID 4218617
IUPAC-Name 2,5-Dibrom-3-Decylthiophen
SMILES CCCCCCCCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromo-3-n-decylthiophene
Dichte 1.372 g/mL
Siedepunkt 168°C to 170°C (2 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.538
Menge 1 g
Formelmasse 382.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit