Learn More
2,5-Dibrom-3-n-dodecylthiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492358 1 g 1 Gramm
15412368 250 mg 250 Milligramm
15402368 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55958.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,5-Dibrom-3-n-dodecylthiophen wird als OLED-, Aroma- und Duftstoff-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 148256-63-7
Summenformel C16H26Br2S
Molekulargewicht (g/mol) 410.252
MDL-Nummer MFCD00274315
InChI-Schlüssel ZIZGNWAMVWNAJT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5072754
IUPAC-Name 2,5-Dibrom-3-Dodecylthiophen
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=C(SC(=C1)Br)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromo-3-n-dodecylthiophene
Dichte 1.321
Siedepunkt 135°C (2.5 mmHg)
Flammpunkt >113°C (235°F)
Brechungsindex 1.53
Menge 1 g
Synonym thiophene, 2,5-dibromo-3-dodecyl, 2,5-dibromo-3-laurylthiophene, 2,5-dibromo-3-dodecyl-thiophene, 2,5-bromo-3-dodecylthiophene, acmc-209cip, ksc496a6t, bidd:gt0375, thiophene,2,5-dibromo-3-dodecyl, 2,5-bis bromanyl-3-dodecyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-dodecylthiophene
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 410.25
Reinheit (%) 97%