Learn More
2,5-Dibrom-3-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488548
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488548 100 g 100 Gramm
15468548 5 g 5 Gramm
15478548 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61961.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15862-37-0 | C5H2Br2N2O2 | 281.891 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15862-37-0
Summenformel C5H2Br2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 281.891
MDL-Nummer MFCD09266223
InChI-Schlüssel OQKWPJCAKRVADO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-3-nitro-pyridine, 2,5-di bromo-3-nitro pyridine, pyridine, 2,5-dibromo-3-nitro, pubchem5505, acmc-1bp61, ksc495e2t, 2 pound not5-dibromo-3-nitropyridine
PubChem CID 298470
IUPAC-Name 2,5-Dibrom-3-Nitropyridin
SMILES C1=C(C(=NC=C1Br)Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Farbe Gelb
Menge 100 g
Formelmasse 281.89
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest