Learn More
2,5-Dibrombenzolsulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399905 5 g 5 Gramm
11389905 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399905 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19888.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23886-64-8 | C6H3Br2ClO2S | 334.406 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23886-64-8
Summenformel C6H3Br2ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 334.406
MDL-Nummer MFCD00060685
InChI-Schlüssel ZLMPLIWURYRGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenyl chlorosulfone, 2,5-dibromobenzene sulphonyl chloride, pubchem5112, acmc-1cbvd, ksc201m8p, 2,5-dibromophenylsulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonylchloride
PubChem CID 2737515
IUPAC-Name 2,5-Dibrombenzolsulfonyl;Chlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)S(=O)(=O)Cl)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2694054
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 334.41
Reinheit (%) 99%