Learn More
2,5-Dibrombenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11362126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362126 25 g 25 Gramm
11352126 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03378.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7657-09-2
MDL-Nummer MFCD00013554
IUPAC-Name 1,4-dibrom-2-(trifluormethyl)benzol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromobenzotrifluoride
Schmelzpunkt 47°C to 51°C
Siedepunkt 210°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Summenformel C7H3Br2F3
Menge 25 g
Beilstein 2261093
Synonym 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl benzene, 2,5-dibromobenzotrifluoride, benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl, 2,5-dibromo trifluoromethyl benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl-benzene, toluene, 2,5-dibromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, pubchem9537, 2,5-dibromobenzotrifloride, 2,5-dibromo-, ,-trifluorotoluene
InChI-Schlüssel VWKFJAOCLPPQGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Br
Molekulargewicht (g/mol) 303.90
PubChem CID 82108
Formelmasse 303.91
Reinheit (%) 98%