Learn More
2,5-Dibrompyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258929 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10274660 10 g Glasflasche 10 Gramm
11351022 50 g Glasflasche 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10274660
Marke: Thermo Scientific Acros 112900100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 624-28-2 | C5H3Br2N | 236.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-28-2
Summenformel C5H3Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 236.89
MDL-Nummer MFCD00006221
InChI-Schlüssel ZHXUWDPHUQHFOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo pyridine, pyridine, 2,5-dibromo, 2,5-dibrompyridin, 2,5-dibromo-pyridine, 2,5-dibromopyridin, 3,6-dibromopyridine, 2,5,-dibromopyridine, 2,5-dibrompyridine, 2,5 dibromopyridine, pyridine,5-dibromo
PubChem CID 69353
IUPAC-Name 2,5-Dibrompyridin
SMILES BrC1=CC=C(Br)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dibromopyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 91.0°C to 96.0°C
Farbe Beige bis Braun oder Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H3N)Br2
Menge 10 g
Beilstein 20,233
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 236.89
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dibromopyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.