Learn More
2,5-Dibromthiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029447
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11431470 5 g 5 Gramm
11441470 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11431470
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26909.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4175-78-4 | C3HBr2NS | 242.916 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4175-78-4
Summenformel C3HBr2NS
Molekulargewicht (g/mol) 242.916
MDL-Nummer MFCD00016891
InChI-Schlüssel XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromothiazole, thiazole, 2,5-dibromo, 2,5-dibormothiazole, thiazole,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiazole, pubchem20949, acmc-209jlm, ksc237s3r, #
PubChem CID 312394
IUPAC-Name 2,5-Dibrom-1,3-Thiazol
SMILES C1=C(SC(=N1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromothiazole
Schmelzpunkt 47°C to 49°C
Menge 5 g
Formelmasse 242.92
Reinheit (%) 97%