Learn More
2,5-Dibromothiophen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434080 25 g 25 Gramm
11465423 50 g 50 Gramm
11475423 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11434080 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13406.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3141-27-3 | C4H2Br2S | 241.93 g/mol
2,5-Dibromothiophene, is mainly used as pharmaceutical intermediate and synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dibromothiophen wird hauptsächlich als pharmazeutisches und Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Chloroform und Methanol löslich. Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lichtempfindlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3141-27-3
Summenformel C4H2Br2S
Molekulargewicht (g/mol) 241.93
MDL-Nummer MFCD00005420
InChI-Schlüssel KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiophene, unii-f0033k8cxm, pubchem5512, thiophene,5-dibromo, acmc-1ckmh, 2,5-bis bromanyl thiophene, ksc224g0j, 2,5-dibromothiophene, bidd:gt0086
PubChem CID 18453
IUPAC-Name 2,5-Dibromthiophen
SMILES BrC1=CC=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromothiophene
Schmelzpunkt -6°C
Dichte 2.15
Siedepunkt 210°C to 212°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.629
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 109899
Löslichkeitsinformationen It is soluble in chloroform and methanol. It is insoluble in water.
Formelmasse 241.94
Reinheit (%) 96%