Learn More
2,5-Dibromthiophen, 95%
Artikelnummer. 10502931 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10502931 25 g Glasflasche 25 Gramm
10041580 100 g Glasflasche 100 Gramm
10666584 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10502931 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148680250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3141-27-3 | C4H2Br2S | 241,93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3141-27-3
Summenformel C4H2Br2S
Molekulargewicht (g/mol) 241.93
MDL-Nummer MFCD00005420
InChI-Schlüssel KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiophene, unii-f0033k8cxm, pubchem5512, thiophene,5-dibromo, acmc-1ckmh, 2,5-bis bromanyl thiophene, ksc224g0j, 2,5-dibromothiophene, bidd:gt0086
PubChem CID 18453
IUPAC-Name 2,5-Dibromthiophen
SMILES BrC1=CC=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dibromothiophene
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -6°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 2.1400g/mL
Siedepunkt 211°C
Flammpunkt 99°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.6270 to 1.63
Menge 25 g
Beilstein 17, 33
Relative Dichte 2.14
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 241.93
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dibromothiophene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke