Learn More
2,5-Dibromthiophen, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Dibromothiophene |
| CAS | 3141-27-3 |
| Summenformel | C4 H2 Br2 S |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H |
| SMILES | Brc1ccc(Br)s1 |
| IUPAC-Name | 2,5-Dibromthiophen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 241.93 |
| Formelmasse | 239.8244 |