Learn More
2,5-Dichlor-3-nitropyridin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15421399
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15421399
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64276.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21427-62-3
Summenformel C5H2Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.983
MDL-Nummer MFCD06658963
InChI-Schlüssel OBUGJYJQJWMOQO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8063331
IUPAC-Name 2,5-Dichlor-3-Nitropyridin
SMILES C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 147539
Synonym 2,5-dichloro-3-nitro-pyridine, pyridine, 2,5-dichloro-3-nitro, 2.5-dichloro-3-nitropyridine, 2,5-dichloro-3-nitro pyridine, pubchem2267, acmc-1cdlk, 2,5dichloro-3-nitropyridine, ksc495e7t, 2,5 dichloro-3-nitropyridine, 2,5 dichloro-3-nitro pyridine
Formelmasse 192.98
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Fest