Learn More
2,5-Dichlor-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10751134 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10751134
Marke: Thermo Scientific Acros 379520010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21427-62-3
Summenformel C5H2Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.99
MDL-Nummer MFCD06658963
InChI-Schlüssel OBUGJYJQJWMOQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-3-nitro-pyridine, pyridine, 2,5-dichloro-3-nitro, 2.5-dichloro-3-nitropyridine, 2,5-dichloro-3-nitro pyridine, pubchem2267, acmc-1cdlk, 2,5dichloro-3-nitropyridine, ksc495e7t, 2,5 dichloro-3-nitropyridine, 2,5 dichloro-3-nitro pyridine
PubChem CID 8063331
IUPAC-Name 2,5-Dichlor-3-Nitropyridin
SMILES C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dichloro-3-nitropyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 39°C to 45°C
Farbe Beige-Grün bis Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 20, IV, 2532
Formelmasse 192.99
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.