Learn More
2,5-Dichlor-4,6-Dimethylnicotinonitril, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2697138
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10673793
Marke: Thermo Scientific Maybridge RF00821DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 91591-63-8
Summenformel C8H6Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 201.05
MDL-Nummer MFCD00052631
InChI-Schlüssel UCGWYTUBYASPFG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 334852
IUPAC-Name 2,5-Dichlor-4,6-dimethylpyridin-3-carbonitril
SMILES CC1=C(C(=NC(=C1Cl)C)Cl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dichloro-4, 6-dimethylnicotinonitrile
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2,5-dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-nicotinonitrile, pubchem20434, ksc669q6f, 2,5-dichloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-3-pyridyl cyanide, 3-pyridinecarbonitrile,5-dichloro-4,6-dimethyl, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,2,5-dichloro-4,6-dimethyl
Formelmasse 201.06
Reinheit (%) 95%