Learn More
2,5-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486247 1 g 1 Gramm
15496247 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33442.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89719-92-6 | Molecular Formula: C6H2Cl2F3N | Molecular Weight: 215.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Chlor-6-(Trifluormethyl)pyridin, 2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin und 3-Chlor-4-(Trifluormethyl)pyridin wurden jeweils in die drei möglichen Carbonsäuren 2, 4, 6,8, 10, 12, 16, 17 und 20 umgewandelt. Erreicht wurde dies durch den Einsatz mehrerer, aber nicht aller organometallischen 'Toolboxmethoden': Umwandlung einer eher basischen organometallischen Spezies in einem weniger basischen Isomer durch Transmetalationsäquilibrierung.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Fern von starken Oxidationsmitteln und Aluminium, aufbewahren. Schutz unter Stickstoff und niedrigere Temperatur wird empfohlen (unter 4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89719-92-6
Summenformel C6H2Cl2F3N
Molekulargewicht (g/mol) 215.98
MDL-Nummer MFCD09749663
InChI-Schlüssel GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl, acmc-20dwro
PubChem CID 26986016
IUPAC-Name 2,5-Dichlor-4-(Trifluormethyl)Pyridin
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC=C1Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Siedepunkt 76°C (18 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 215.99
Reinheit (%) 97%