Learn More
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 89719-92-6 |
| Prozentgehaltsbereich | 97+% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C6H2Cl2F3N |
| MDL-Nummer | MFCD09749663 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl, acmc-20dwro |
| InChI-Schlüssel | GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC=C1Cl |
| Mehr anzeigen |