Learn More
2,5-Dichlor-p-Phenylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407044
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11407044 5 g 5 Gramm
11417044 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11407044 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21494.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 20103-09-7 | C6H6Cl2N2 | 177.028 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20103-09-7
Summenformel C6H6Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 177.028
MDL-Nummer MFCD00007902
InChI-Schlüssel QAYVHDDEMLNVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-1,4-phenylenediamine, 2,5-dichloro-p-phenylenediamine, 2,5-dichloro-1,4-benzenediamine, 1,4-diamino-2,5-dichlorobenzene, 1,4-benzenediamine, 2,5-dichloro, unii-9ccw77baxp, 1,4-diamino-3,6-dichlorobenzene, p-phenylenediamine, 2,5-dichloro, 9ccw77baxp, benzene, 2,5-dichloro, 1,4-diamino
PubChem CID 29949
IUPAC-Name 2,5-Dichlorobenzol-1,4-diamin
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)N)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
Schmelzpunkt 164°C to 168°C
Menge 5 g
Formelmasse 177.03
Reinheit (%) 99%